BAB617003500
H-B® Durac® Timer
Timing capacity : 99 Minute:99 Second, 10 button input
Synonim(y):
alarm czasowy, czasomierz laboratoryjny, kieszonkowy timer
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.79
Polecane produkty
Właściwości
10 button input
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art B61700-3500
wyświetlacz szer. × wys.
53.3 mm × 22.9 mm
Opis ogólny
Dziesięcioprzyciskowy timer umożliwia bezpośrednie wprowadzanie danych w celu szybszego zaprogramowania żądanego czasu.
Cechy i korzyści
Pojemność czasowa: 99 min: 99 sekund
Kierunek odliczania: w górę/w dół
Pamięć ostatnio ustawionego czasu
Alarmy dźwiękowe i wizualne; wyświetla czas, który upłynął po odliczaniu
Opcje montażu: płasko na stole, otwierany stojak do widoku pionowego, klips do kieszeni do przymocowania do fartucha laboratoryjnego, magnetyczny tył do przymocowania do metalowej powierzchni
Wymaga dwóch baterii AAA (w zestawie)
Kierunek odliczania: w górę/w dół
Pamięć ostatnio ustawionego czasu
Alarmy dźwiękowe i wizualne; wyświetla czas, który upłynął po odliczaniu
Opcje montażu: płasko na stole, otwierany stojak do widoku pionowego, klips do kieszeni do przymocowania do fartucha laboratoryjnego, magnetyczny tył do przymocowania do metalowej powierzchni
Wymaga dwóch baterii AAA (w zestawie)
Informacje prawne
Durac is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
H-B is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)