Kluczowe dokumenty
BAB617003600
H-B® Durac® Timer
Timing capacity : 19 Hour:59 Minute, switchable timing capacity
Synonim(y):
alarm wibracyjny, czasomierz laboratoryjny, kieszonkowy timer
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.79
Właściwości
switchable timing capacity
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art B61700-3600
wyświetlacz szer. × wys.
30 mm × 17 mm
Opis ogólny
Wybór alarmów wibracyjnych, dźwiękowych i/lub świetlnych sprawia, że zegar ten doskonale sprawdza się w miejscach o wysokim poziomie hałasu.
Cechy i korzyści
Przełączana pojemność czasowa: 19 godz: 59 minut / 99 minut: 59 sekund
Kierunek odliczania: w górę / w dół; wyświetla czas, który upłynął po odliczaniu
Pamięć ostatnio ustawionego czasu
Alarmy wibracyjne, świetlne i głośny brzęczyk mogą działać jednocześnie lub być niezależnie wyłączone
Funkcja potwierdzenia naciśnięcia klawisza zapewnia dźwiękowe wskazanie wprowadzenia danych
Połóż płasko na stole, użyj otwieranej podstawki do widoku pionowego, noś go na fartuchu laboratoryjnym za pomocą wygodnego klipsa do kieszeni lub użyj magnetycznego tyłu do mocowania na metalowej powierzchni
Wymaga dwóch baterii AAA (w zestawie)
Informacje prawne
Durac is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
H-B is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)