BAB617002600
SP 8949 9073 Jednokanałowy zegar elektroniczny z pamięcią
with certificate of calibration
Synonim(y):
Jednokanałowy zegar elektroniczny H-B DURAC z pamięcią i certyfikatem kalibracji
About This Item
Kod UNSPSC:
41112303
NACRES:
NB.01
Polecane produkty
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
HB Instruments B61700-2600
zakres pomiaru
accuracy: 3 sec, resolution: 0.1
wys. × szer.
70 mm × 67 mm
Opis ogólny
Kompaktowy timer z opcją odliczania w górę lub w dół.
Cechy i korzyści
- Pojemność czasowa: 99 minut: 59 sekund
- Pamięć ostatnio ustawionego czasu
- Opcje montażu: płasko na stole, otwierany stojak do widoku pionowego, klips kieszonkowy do przymocowania do fartucha laboratoryjnego, magnetyczny tył do przymocowania do metalowej powierzchni
- Wymaga jednej baterii AAA (w zestawie)
- Wyposażone w certyfikat kalibracji i indywidualny numer seryjny, te elektroniczne czasomierze są testowane i kalibrowane w ekskluzywnym, potrójnie akredytowanym / zarejestrowanym laboratorium ISO / IEC 17025: 2017, akredytowanym przez A2LA (Cert # 2448.01), w stosunku do sprzętu, którego kalibracja jest identyfikowalna z NIST.
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Durac is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)