Key Documents
Z564907
Buchi® diagonal condenser, for Rotavapor® evaporators
for R210/215, glass
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiały
glass
producent / nazwa handlowa
Büchi 46988
Opis ogólny
Condensers for R200/205 and R210/215 come with hose barbs and drain sleeve. Replacement condensers do not include stopcocks.
Informacje prawne
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Rotavapor is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)