Kluczowe dokumenty
Z403245
Vapor duct for Büchi® Rotavapor® evaporators
Short, with Combi-clip, joint: ST/NS 24/40, for R114/124 only
About This Item
Kod UNSPSC:
41104804
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Połączenie
joint: ST/NS24/40
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Büchi 032341
Opis ogólny
With Combi-clip.
Informacje prawne
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Rotavapor is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z403245-1EA | 4061826660478 |