Kluczowe dokumenty
Z274240
Sigma-Aldrich
Aldrich® tube fitting kit
for tubing i.d., 1/8 in.
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Właściwości
for tubing i.d. 1/8 in.
Opis ogólny
Clear, natural Nylon-66 fittings for making a variety of connections with flexible tubing. Fittings are supplied in a compartmentalized PP storage box.
Contains 165 fittings that include: tubing hose barbs, connectors, tees, branched tees, elbows, plugs, reducers, and locking sleeves.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z274240-1KT4061833640265