Kluczowe dokumenty
Z560758
Sigma-Aldrich
Zestaw montażowy 1591
28 fittings to handle the most common laboratory connections
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F19626-0000
Opis ogólny
28 złączek do obsługi najpopularniejszych połączeń laboratoryjnych. Złączki mogą pracować w temperaturze do 135°C.
Zawiera:
  • 5 złączek prostych
  • 3 złącza stopniowane
  • 8 złączek rozwidlonych ("Y")
  • 5 złączy typu "T
  • 5 szybkozłączek
  • 2 Zaciski do rur
Informacje prawne
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)