Z178470
Tubing connectors
L 90 mm, Straight
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
Właściwości
for tubing i.d. 5/16 ‑ 9/16 in.
opakowanie
pack of 12 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F19655-0000
Długość
90 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The "five-in-one" fits 5 sizes of tubing and will connect the same size tubing on both ends or act as a reducer for any combination within the range. The inside diameter increases with notch size when unneeded length is cut off for unrestricted flow. The molded PP connectors are steam auto-clavable at 121 °C (250 °F).
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)