BR152615
BRAND® tubing adapter
polypropylene, for tubing i.d., 6-10 to 9-13 mm
Synonim(y):
Tubing, Tubing adapters
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polypropylene
Właściwości
for tubing i.d. 6-10 to 9-13 mm
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 152615
Długość
59 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The BRAND® tubing adapter is designed to provide a secure connection. Its translucent construction allows for easy visibility of fluid flow, facilitating monitoring during use.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)