Kluczowe dokumenty
Z566616
Buchi Combi-Clip
fits 24/40 joint
About This Item
Kod UNSPSC:
41104804
NACRES:
NB.43
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Büchi 040620
Opis ogólny
zaprojektowany tak, aby pasował do kanału oparów dla Rotavapor R-210/215
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)