Z682403
Ace glass steam tube, for condenser "C", "CR", "A" and "V" assemblies
fits Büchi® models R-200/R-205 and R-114/R-144
Synonim(y):
40610
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
Büchi equivalent, 40610
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The glass steam tube accessory fits the Büchi condenser assemblies, "C", "CR", "A" and "V", and works with Büchi Rotavapor models R-200/R-205 and R-114/R-144.
Informacje prawne
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z682403-1EA | 4061832352176 |