Z682187
Ace receiving flask adapter
joint: ST/NS 24/40, fits Büchi® models R-200/R-205
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Połączenie
joint: ST/NS24/40
producent / nazwa handlowa
Büchi equivalent, 40616
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The receiving flask adapter fits condenser assemblies "C", "CR", "A", and "V" for Büchi® evaporator models R-200/205. Adapter clip: not included.
Informacje prawne
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z682187-1EA | 4061832351858 |