Z682497
Ace vapor duct tube, for condenser "V" assembly
joint: ST/NS 24/40, L 45 mm, fits Büchi® models R-114/R-144
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Połączenie
joint: ST/NS24/40
producent / nazwa handlowa
Büchi equivalent, 32335
Długość
45 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The vapor duct tube accessories are for Büchi condenser "V" assemblies, and will fit either Büchi Rotavapor model R-210/R-215 or R-114/R-144.
Combi-clips: not included.
Combi-clips: not included.
Informacje prawne
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z682497-1EA | 4061832352299 |