Kluczowe dokumenty
SYNA791924
Synthware bushing adapter
female joint: ST/NS 19/38, male joint: ST/NS 24/40
Synonim(y):
Synthware A791924, glass bushing adapter
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Połączenie
female joint: ST/NS19/38
male joint: ST/NS24/40
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware A791924
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Bushing adapters allow for compact assemblies of dissimilar joints.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)