Key Documents
SYNA351014
Synthware distillation adapter
top joint: ST/NS 10/18, immersion depth 50 mm, side arm angle: 75 deg
Synonim(y):
Synthware A351014, adapter, sidearm adapter
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Połączenie
joint: ST/NS top10/18
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware A351014
głębokość zanurzenia
50 mm
Opis ogólny
For use as a component in atmospheric or vacuum distillations.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)