Kluczowe dokumenty
SYNA962440
Synthware distillation drip adapter
joint: ST/NS 24/40, bend: 105 deg
Synonim(y):
Synthware A962440, adapter kroplówki, adapter destylacji
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Połączenie
joint: ST/NS24/40
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware A962440
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Z zewnętrznym złączem na górze. Stożkowa rurka ociekowa rozciąga się do otwartych odbiorników.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)