SYNA961922
Synthware™ distillation drip adapter
joint: ST/NS 19/22, bend: 105 deg
Synonim(y):
Synthware 961922, glass vacuum adapter
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Polecane produkty
Połączenie
joint: ST/NS19/22
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware A961922
Opis ogólny
With an outer joint at top. Tapered drip tube extends into open receivers.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)