14-782-M
PI 3-Kinaza (p110α(E542K)/p85α), ludzka, 10 µg
Complex of N-terminal 6His-tagged, recombinant, full-length human p110α containing the mutation E542K & untagged, recombinant, full-length human p85α. For use in Kinase Assays.
Synonim(y):
Aktywne białko kinazy, Ludzka PI 3-Kinaza
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
100
300
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
masa cząsteczkowa
Mw 125.3 kDa (p110α; E542K)
Mw 83.7 kDa (p85α)
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
activity assay: suitable (kinase)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
informacje o genach
human ... PIK3CA(5290)
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Przechowywanie i stabilność
Rapidly thaw the vial under cold water and immediately place on ice. Aliquot unused material into pre-chilled microcentrifuge tubes and immediately snap-freeze the vials in liquid nitrogen prior to re-storage at -70°C.
Inne uwagi
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2