14-792-M
PI 3-Kinase (p110α(H1047R)/p85α), 10 µg
Complex of N-terminal 6His-tagged recombinant human p110α full length, containing the mutation H1047R & untagged, recombinant, human p85α full length.
Synonim(y):
Active PI 3-Kinase Protein, PI 3-Kinase p110α/p85α
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
linia produktu
Upstate®
Postać
liquid
aktywność właściwa
(For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.)
masa cząsteczkowa
Mw 125 kDa (p110α(H1047R))
Mw 84 kDa (p85α)
oczyszczone przez
(Ni2+/NTA-agarose)
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Upstate®
kolor
colorless
rozpuszczalność
water: soluble
nr dostępu
U79143
numer dostępu UniProt
Zastosowanie
life science and biopharma
informacje o genach
human ... PIK3CA(5290)
Opis ogólny
Complex of N-terminal 6His-tagged recombinant human p110α full length, containing the mutation H1047R, and untagged, recombinant, human p85α full length. The H1047R substitution is a somatic mutation in p110α that has been associated with tumours of the colon, stomach, breast, and brain. PI3Ks are categorized into three classes, namely class I, II, and III, based on their structural characteristics, substrate specificities, and the nature of lipid end-products. Class IA PI3Ks are composed of heterodimers that include a p110 catalytic subunit and a p85 regulatory subunit. In mammals, PIK3CA, PIK3CB, and PIK3CD, encode the p110 catalytic isoforms: p110α, p110β, and p110δ, respectively.
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1