Z268658
Scienceware® Safe-Lab™ PTFE stopper
joint: ST/NS 45/50, hollow
Synonim(y):
korek laboratoryjny, stopery, zatyczki laboratoryjne
About This Item
Kod UNSPSC:
41122500
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
Połączenie
joint: ST/NS45/50
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F20197-1550
Opis ogólny
PTFE stoppers with PP extracting nut for easy removal from flask. For use with boiling and distilling flasks with ground joints.
Informacje prawne
Safe-Lab is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z268658-1EA | 4061832262888 |