Key Documents
Z182214
Perfektum® one-way compression-nut stopcock
6 mm O.D. hose barb to 6 mm O.D. hose barb
About This Item
Kod UNSPSC:
41122000
NACRES:
NB.03
Właściwości
For 3/16 to 1/4 in I.D. tubing
producent / nazwa handlowa
Cadence Science 6026
Opis ogólny
Water tested at 80 psi.
Informacje prawne
Perfektum is a registered trademark of Cadence Science