Key Documents
Z286435
Nalgene® stopcock
2-way, bore size 2 mm
Synonim(y):
2-way connector, hose connector
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.79
Materiały
polypropylene (with TFE plug)
opis
for tubing I.D. 1/4 -5/16 in.
Właściwości
autoclavable
opakowanie
pack of 1 ea
case of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Nalgene® 6460, 0002
wymiary otworu
2 mm
Opis ogólny
Serrated tubulation on each end.
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)