Kluczowe dokumenty
CAD6017
3-way stopcock
female Luer lock to male Luer lock, left side, female Luer lock
About This Item
Kod UNSPSC:
41122000
NACRES:
NB.03
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Cadence Science 6017
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Konstrukcja z zaciskiem sprężynowym utrzymuje klucz w odpowiedniej pozycji pod odpowiednim ciśnieniem uszczelnienia, zapewniając optymalną wydajność. Czyszczenie nie wymaga użycia śrubokręta.
  • Wykonane z niklowanego mosiądzu lub stali nierdzewnej
  • Przetestowane do ciśnienia wody 45 psi
  • Wysokociśnieniowe zawory odcinające wytrzymują ciśnienie 290 psi
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)