Z506583
1507 trójdrożny zawór odcinający wysokiego ciśnienia
Male Luer lock to female Luer to side female Luer
About This Item
Kod UNSPSC:
41122000
NACRES:
NB.03
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
Cadence Science 6011HP
Opis ogólny
Korpus z chromowanego mosiądzu. Wysokie ciśnienie znamionowe do 290 psi.
Informacje prawne
Perfektum is a registered trademark of Cadence Science
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z506583-1EA | 4061826729878 |