CAD6001
3-way stopcock
female Luer lock to male Luer, right side, female Luer lock, compression-nut
About This Item
Kod UNSPSC:
41122000
NACRES:
NB.03
Polecane produkty
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Cadence Science 6001
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Konstrukcja z zaciskiem sprężynowym utrzymuje klucz w odpowiedniej pozycji pod odpowiednim ciśnieniem uszczelnienia, zapewniając optymalną wydajność. Czyszczenie nie wymaga użycia śrubokręta.
- Wykonane z niklowanego mosiądzu lub stali nierdzewnej
- Przetestowane do ciśnienia wody 45 psi
- Wysokociśnieniowe zawory odcinające wytrzymują ciśnienie 290 psi
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CAD6001-1EA | 4061832517209 |