Z768286
Aldrich® high-vacuum glass stockcock, T-bore
stopcock bore 4 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.79
Polecane produkty
Materiały
glass plug
Połączenie
joint plug17/40
rozmiar ramienia bocznego
9 mm
otwór kurka
4 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Kurek ma trzy ramiona boczne uszczelnione pod kątem 90°. Korek z litego szkła ma otwór w kształcie litery "T", dzięki czemu można podłączyć dowolne dwa lub wszystkie trzy ramiona boczne jednocześnie. Wszystkie rozmiary są dostarczane w komplecie z metalowym elementem ustalającym.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z768286-1EA | 4061837642739 |