Z768251
Aldrich® high-vacuum glass stockcock, straight bore
stopcock bore 4 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.79
Polecane produkty
Materiały
glass plug
Połączenie
joint plug17/40
rozmiar ramienia bocznego
9 mm
otwór kurka
4 mm
Opis ogólny
Korek z litego szkła ma gwintowany szklany króciec, który przyjmuje zespół podobny do tego dostarczanego ze standardowymi korkami PTFE. Składa się on z podkładki PTFE, nakrętki PTFE i pierścienia uszczelniającego Viton. Montaż zapewnia równomierne naprężenie osadzenia na korku, który jest precyzyjnie szlifowany i ręcznie pokryty odpowiednimi numerami na lufie i korku.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)