Kluczowe dokumenty
Z275328
Sigma-Aldrich
Cannon-Fenske viscometer tube
size 150
Synonim(y):
Rurka wiskozymetru, Wiskozymetr Fenske
About This Item
Kod UNSPSC:
41111700
NACRES:
PB.36
rozmiar
150
opis
constant ~ 0.035 cSt/s
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 798841
zakres pomiaru lepkości
7-35 cSt
Opis ogólny
Obtain kinematic viscosities using tubes designed for ASTM Method D445 and D2515. Viscosities can be measured with a precision of ±0.2% quickly and easily.
Requires approximately 7 mL of sample. Certificate of Calibration supplied.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z275328-1EA4061832349206