Kluczowe dokumenty
SLW1660/08M
Pyrex® Centrifuge tubes
cylindrical type, round base, 45 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1660/08M
About This Item
Kod UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
Materiały
round base
producent / nazwa handlowa
1660/08M
SciLabware
Długość
90 mm
śr. zewn.
30 mm
pojemność
45 mL
Opis ogólny
  • Typ cylindryczny, okrągła podstawa
  • Równomierne rozmieszczenie szkła w ściance i podstawie zapewnia większą wytrzymałość
  • Wykonane z odpornego chemicznie szkła Pyrex
  • Możliwość wirowania przy wartościach RCF do 3000
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)