Kluczowe dokumenty
SLW1660/02M
Pyrex® Centrifuge tubes
cylindrical type, round base, 10 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1660/02M
About This Item
Kod UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
Materiały
round base
producent / nazwa handlowa
1660/02M
SciLabware
Długość
90 mm
śr. zewn.
16 mm
pojemność
10 mL
Opis ogólny
  • Cylindrical type, round base
  • Uniform glass distribution in wall and base for improved strength
  • Manufactured from chemically resistant Pyrex glass
  • Can be centrifuged at RCF values up to 3000
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)