Z653675
Pyrex® glass culture tubes
O.D. × L 26 mm × 100 mm, wall thickness 2.0 mm, thread size 25 mm , cap
Synonim(y):
1636/42MP
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass tube
round bottom
screw top cap
screw top neck
transparent tube
sterylność
non-sterile
Właściwości
neck thread external thread
opakowanie
pack of 40 ea
producent / nazwa handlowa
SciLabware 1636/42MP
dostępność
available only in EU
śr. zewn. × dł.
26 mm × 100 mm
pojemność
36 mL
rozmiar gwintu
25 mm , cap
grubość ścianki
2.0 mm
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Wyprodukowany ze szkła borokrzemowego 3.3
- Wysoka odporność na działanie wody zmniejsza wypłukiwanie zanieczyszczeń, które mogą powodować zmiany pH
- Zakrętki PBT z obojętnym gumowym dyskiem wyłożonym PTFE
- Zakrętka wytrzymuje powtarzające się cykle sterylizacji suchym ciepłem i parą.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)