Kluczowe dokumenty
GE17-0921-08
IMAC Sepharose 6 Fast Flow
Cytiva 17-0921-08, pack of 100 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41106500
NACRES:
NA.56
opakowanie
pack of 100 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-0921-08
Matryca
6% cross-linked agarose
wielkość cząstki
45-165 μm
średnia średnica
90 μm
cleaning in place
2-14(Medium uncharged with metal ions.)
Zakres roboczy
3-12
pojemność
~40 mg binding capacity (histidine-tagged protein/ml medium when changed with Ni2+)(Protein- and metal-ion dependent.)
przydatność
suitable for bioprocess medium
Opis ogólny
IMAC 812 6 Fast Flow to pożywka IMAC firmy BioProcess, przeznaczona do oczyszczania białek i peptydów, które mają powinowactwo do jonów metali, takich jak białka znakowane histydyną, ale także nieoznakowane białka rekombinowane lub natywne.
IMAC 812 6 Fast Flow należy do gamy podłoży do chromatografii IMAC firmy Cytiva do wychwytywania i oczyszczania pośredniego.
IMAC 812 6 Fast Flow składa się z usieciowanych 6% kulek agarozowych zmodyfikowanych nowym ligandem chelatującym unieruchomionym na matrycy bazowej. IMAC 812 6 Fast Flow jest dostarczany bez jonów metali, umożliwiając użytkownikowi naładowanie go najbardziej odpowiednim jonem metalu do oczyszczania docelowego białka.
Chemia sprzęgania i nowy ligand zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić minimalny wyciek ligandu przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej wydajności.
IMAC 812 6 Fast Flow jest dostępny w różnych rozmiarach opakowań zbiorczych i wygodnych opakowaniach jednostkowych, co ułatwia skalowanie i opracowywanie procesów.
IMAC 812 6 Fast Flow, należący do gamy pożywek BioProcess, spełnia wymagania przemysłowe dzięki bezpieczeństwu dostaw oraz kompleksowemu wsparciu technicznemu i regulacyjnemu.
Cechy i korzyści
  • Nienaładowana żywica IMAC umożliwiająca naładowanie wybranym jonem metalu w celu zoptymalizowania selektywności.
  • Wygodne oczyszczanie białek znakowanych histydyną, także gdy Ni2+ nie jest najlepszym wyborem jonu metalu.
  • Jako medium BioProcess spełnia wymagania przemysłowe w zakresie bezpieczeństwa dostaw, solidnej wydajności i wsparcia regulacyjnego.
  • Dostępne w wygodnych i oszczędzających czas opakowaniach 799 i 7704.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Przechowywać w temperaturze od 4 do 30 °C (20% etanolu)
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
Produkty z sefarozy IMAC, produkty z sefarozy Ni i produkty z sefarozy Fe
Produkty te są sprzedawane na licencji firmy Sigma-Aldrich pod numerem patentu EP 1276716 (Kompozycje chelatujące metale) oraz równoważnych patentów i zgłoszeń patentowych w innych krajach.
HiPrep is a trademark of Cytiva
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
Sepharose is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
This page shows a general procedure for cell lysis of recombinant histidine-tagged proteins using GE Healthcare products.
Postępuj zgodnie z ustalonymi procedurami ekspresji białek rekombinowanych, wzrostu, indukcji i optymalizacji lizy komórek.
This page shows how to optimize purification of histidine-tagged proteins using GE Healthcare products.
Jak zoptymalizować oczyszczanie białek znakowanych histydyną przy użyciu produktów Cytiva.
Zobacz wszystko
Protokoły
This page shows how to purify histidine-tagged recombinant proteins from unclarified cell lysate using HisTrap FF crude from GE Healthcare.
Na tej stronie opisano efektywne pakowanie i przygotowanie kolumn do chromatografii powinowactwa znakowanych białek przy użyciu produktów Cytiva.
This page describes efficient column packing and preparation for affinity chromatography of tagged proteins using GE Healthcare products.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GE17-0921-084061837620874