Kluczowe dokumenty
GE17-5318-06
Ni Sepharose 6 Fast Flow
Cytiva 17-5318-06, pack of 5 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41106500
NACRES:
NA.56
opakowanie
pack of 5 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-5318-06
Matryca
6% cross-linked agarose
wielkość cząstki
45-165 μm
średnia średnica
90 μm
cleaning in place
2-14(Ni2+-stripped medium.)
Zakres roboczy
3-12(Ni2+-stripped medium.)
pojemność
~40 mg binding capacity(histidine-tagged protein)
przydatność
suitable for bioprocess medium
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ni 812 6 Fast FLow to pożywka BioProcess, która łączy zalety Ni? do oczyszczania białek znakowanych histydyną z dobrze ugruntowanymi w przemyśle właściwościami platformy 812 Fast FLow.
Zastosowanie
Ni 812 6 Fast FLow należy do gamy nośników do chromatografii IMAC firmy Cytiva do wychwytywania i oczyszczania pośredniego.
Ni 812 6 Fast FLow składa się z usieciowanych 6% kulek agarozowych zmodyfikowanych nowym ligandem chelatującym unieruchomionym na matrycy bazowej i wstępnie naładowanym jonami Ni2? do oczyszczania białek znakowanych histydyną.
Chemia sprzęgania i nowy ligand zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić minimalny wyciek ligandu i Ni2? przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej wydajności.
Ni 812 6 Fast FLow jest dostępny w różnych rozmiarach opakowań zbiorczych i wygodnych opakowaniach jednostkowych, co ułatwia skalowanie i opracowywanie procesów. Jako członek gamy pożywek BioProcess, Ni 812 6 Fast FLow spełnia wymagania przemysłowe dzięki bezpieczeństwu dostaw oraz kompleksowemu wsparciu technicznemu i regulacyjnemu.
Cechy i korzyści
  • Zaprojektowany do skalowania oczyszczania białek znakowanych histydyną
  • Wysoka zdolność wiązania białek i minimalny wyciek jonów Ni2?
  • Jako medium BioProcess spełnia wymagania przemysłowe w zakresie bezpieczeństwa dostaw, solidnej wydajności i wsparcia regulacyjnego.
  • Dostępny w wygodnych, wstępnie zapakowanych formatach kolumn 7706 i 7707.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Przechowywać w temperaturze od 4 do 30 °C (20% etanolu)
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
Produkty z sefarozy IMAC, produkty z sefarozy Ni i produkty z sefarozy Fe
Produkty te są sprzedawane na licencji firmy Sigma-Aldrich pod numerem patentu EP 1276716 (Kompozycje chelatujące metale) oraz równoważnych patentów i zgłoszeń patentowych w innych krajach.
HisPrep is a trademark of Cytiva
HisTrap is a trademark of Cytiva
Sepharose is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Pär Comstedt et al.
PloS one, 9(11), e113294-e113294 (2014-11-20)
There is currently no Lyme borreliosis vaccine available for humans, although it has been shown that the disease can be prevented by immunization with an OspA-based vaccine (LYMErix). Outer surface protein A (OspA) is one of the dominant antigens expressed
Produkty
This page shows high-throughput screening using His MultiTrap HP and His MultiTrap FF 96-well filter plates from GE Healthcare.
Protokoły
This page shows how to purify histidine-tagged recombinant proteins manually with a syringe using HisTrap FF crude Kit from GE Healthcare.
This page shows how to purify histidine-tagged recombinant proteins by gravity flow using His GraviTrap and His GraviTrap Kit from GE Healthcare.
This page shows how to purify histidine-tagged proteins secreted into eukaryotic cell culture supernatants using HisTrap Excel from GE Healthcare.
This page shows how to purify histidine-tagged recombinant proteins from unclarified cell lysate using HisTrap FF crude from GE Healthcare.
Zobacz wszystko