Kluczowe dokumenty
GE11-0034-00
His Buffer Kit
Cytiva 11-0034-00
Synonim(y):
Jego bufor
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
NACRES:
NA.25
sterylność
non-sterile
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva 11-0034-00
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zestaw His Buffer Kit zawiera starannie przygotowane koncentraty buforowe do wiązania, przemywania i elucji białek znakowanych histydyną zgodnie z zalecanymi protokołami. Ponadto opisano metodę optymalizacji stężenia imidazolu w buforze wiążącym.
Cechy i korzyści
Zestaw buforowy His może być używany w połączeniu z wieloma typami kolumn, takimi jak His SpinTrap, His 7715 FF, His 7715 HP, His GraviTrap, 7707 FF, 7707 FF surowa i 7707 HP
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Przechowywać w temperaturze od 4 do 30 °C ()
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
HisTrap is a trademark of Cytiva
MultiTrap is a trademark of Cytiva
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
This page shows how to optimize purification of histidine-tagged proteins using GE Healthcare products.
Jak zoptymalizować oczyszczanie białek znakowanych histydyną przy użyciu produktów Cytiva.
This page shows the characteristics of Ni Sepharose, Ni Sepharose excel, TALON Superflow, and uncharged IMAC Sepharose products from GE Healthcare.
Protokoły
This page describes a small-scale purification (minipreps) of histidine-tagged recombinant proteins using His SpinTrap and His SpinTrap Kit from GE Healthcare.
This page shows how to purify histidine-tagged recombinant proteins by gravity flow using His GraviTrap and His GraviTrap Kit from GE Healthcare.
This page shows magnetic bead-based purification and screening using His Mag Sepharose Ni from GE Healthcare.
This page shows how to purify histidine-tagged recombinant proteins using Ni Sepharose High Performance from GE Healthcare.