Kluczowe dokumenty
GE17-5319-01
HisTrap Fast Flow
Cytiva 17-5319-01, pack of 5 × 1 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
23151816
NACRES:
NA.56
opakowanie
pack of 5 × 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-5319-01
Parametry
<20 mL/min flow rate
42 psi
wymiary złoża
16 mm × 25 mm
objętość złoża
5 mL
kolumna śr. wewn.
16 mm
Matryca
6% cross-linked agarose
wielkość cząstki
45-165 μm
średnia średnica
90 μm
cleaning
2-14(Ni2+-stripped medium.)
Zakres roboczy
3-12(Ni2+-stripped medium.)
pojemność
~40 mg binding capacity(histidine-tagged protein)
przydatność
suitable for bioprocess medium
Opis ogólny
HisTrap FF is a ready-to-use column, prepacked with precharged Ni Sepharose 6 Fast Flow for preparative purification of histidine-tagged recombinant proteins by immobilized metal ion affinity chromatography (IMAC).
Ni Sepharose 6 Fast Flow consists of 90 μm beads of highly cross-linked agarose, to which a chelating ligand has been immobilized. This chelating ligand is charged with Ni2+ ions, the first-choice metal ion for purifying most histidine-tagged proteins. The negligible leakage of Ni2+ ions from the matrix ensures reliable capture of histidine-tagged proteins in repeated IMAC purifications.
The high flow rates made possible by the Ni Sepharose 6 Fast Flow matrix make HisTrap FF columns well suited for small scale-up. Capacity can be increased by connecting columns in series. HiTrap® IMAC FF is the product of choice when charging the medium with different metal ions for optimization of purification protocols.
Cechy i korzyści
  • High binding capacity, approx. 40 mg/mL medium.
  • Negligible leakage of Ni2+.
  • Prepacked columns offer reliable and convenient time-saving purification of histidinetagged recombinant proteins.
  • Compatible with a wide range of reducing agents, detergents, denaturants, and other additives.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Store at 4 to 30 °C (20% Ethanol)
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
HisTrap is a trademark of Cytiva
Sepharose is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
This page shows high-throughput screening using His MultiTrap HP and His MultiTrap FF 96-well filter plates from GE Healthcare.
Protokoły
Na tej stronie pokazano, jak przeprowadzić rozerwanie komórek i przygotować membrany za pomocą produktów Cytiva.
This page shows how to perform a cell disruption und prepare membranes with products from GE Healthcare.
AC separates proteins on the basis of a reversible interaction between a protein (or group of proteins) and a specific ligand coupled to a chromatography matrix. With such high selectivity and hence high resolution for the protein(s) of interest, purification levels in the order of several thousand-fold with high recovery of active material are achievable.
Ta strona przedstawia strategię oczyszczania polegającą na wychwytywaniu, oczyszczaniu pośrednim i polerowaniu (CIPP) w chromatografii powinowactwa z wykorzystaniem produktów Cytiva.
Zobacz wszystko
Powiązane treści
Purification methods for downstream analysis reduce sample complexity, remove interferences, and concentrate analytes for more accurate results.
Metody oczyszczania do dalszej analizy zmniejszają złożoność próbki, usuwają zakłócenia i koncentrują anality w celu uzyskania dokładniejszych wyników.
Metody oczyszczania do dalszej analizy zmniejszają złożoność próbki, usuwają zakłócenia i koncentrują anality w celu uzyskania dokładniejszych wyników.