Kluczowe dokumenty
GE17-3712-06
HisTrap Excel
Cytiva 17-3712-06, pack of 5 × 5 mL
Synonim(y):
affinity resins, Ni Sepharose excel column, ion affinity chromatography column, IMAC column
About This Item
Kod UNSPSC:
23151816
NACRES:
NA.56
Formularz
prepacked column
sieciowanie krzyżowe
cross-linked
opakowanie
pack of 5 × 5 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-3712-06
warunki przechowywania
(20% Ethanol)
Parametry
5 bar
5 ml/min - 20 ml/min flow rate
metody
liquid chromatography (LC): suitable
wymiary złoża
16 mm × 25 mm
objętość złoża
5 mL
kolumna śr. wewn.
16 mm
Matryca
highly cross-linked 6% agarose
grupa aktywna macierzy
Nickel
średnia średnica
90 μm
cleaning
2-14
Zakres roboczy
2-13
pojemność
≥10 mg binding capacity (histidine-tagged protein/ml sedimented medium)
metoda separacji
affinity
Opis ogólny
Czyszczenie na miejscu: przedział pH, w którym medium może być poddane czyszczeniu na miejscu bez znaczącej zmiany funkcji.
HisTrap excel columns are prepacked with Ni Sepharose excel affinity resins for capture and purification of histidine-tagged proteins secreted into eukaryotic cell culture supernatants by immobilized metal ion affinity chromatography (IMAC). HisTrap excel 1 mL and 5 mL are ready-to-use IMAC columns prepacked with Ni Sepharose excel. The design of the columns in combination with the specific properties of the resin enables fast and convenient purifications. The special type of filter in the top and bottom of the columns makes it possible to load large volumes of cell-free, unclarified samples directly on the columns without causing back pressure problems. This time-saving property helps prevent degradation and loss of sensitive target proteins.
Zastosowanie
Techniques & Applications: Ready-to-use IMAC columns, prepacked with Ni Sepharose excel medium resistant to chelating and reducing agents
Cechy i korzyści
  • Load eukaryotic cell culture samples containing secreted histidine-tagged proteins directly with retained binding capacity
  • Increase target protein yield and decrease degradation through reduced and simplified sample handling
  • HisTrap excel columns allow direct purification of cell-free, unclarified samples
  • HisTrap excel columns are made of biocompatible polypropylene. The columns are delivered with a stopper on the inlet and a snap-off end on the outlet.
  • HisTrap excel columns can be operated either with a peristaltic pump or with chromatography systems such as ÄKTA systems. The columns cannot be opened or refilled.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Store at 4 to 30 °C (20% Ethanol)
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Inne uwagi
2O w temperaturze pokojowej. Maksymalne natężenie przepływu będzie niższe w przypadku stosowania buforów lub próbek o wysokiej lepkości lub przeprowadzania oczyszczania w niskiej temperaturze. Optymalne natężenie przepływu podczas wiązania zależy od próbki. Podczas płukania kolumny i elucji zalecane jest natężenie przepływu 5 ml/min.
Maksymalne ciśnienie, jakie może wytrzymać wypełnione złoże, zależy od charakterystyki medium chromatograficznego i lepkości próbki/cieczy. Wartość zmierzona w używanym systemie chromatograficznym zależy również od rurki użytej do podłączenia kolumny.
Informacje prawne
HisTrap is a trademark of Cytiva
Sepharose is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
This page shows a general procedure for cell lysis of recombinant histidine-tagged proteins using GE Healthcare products.
Postępuj zgodnie z ustalonymi procedurami ekspresji białek rekombinowanych, wzrostu, indukcji i optymalizacji lizy komórek.
This page shows troubleshooting instructions for affinity chromatography of tagged proteins using GE Healthcare products.
This page shows the characteristics of Ni Sepharose, Ni Sepharose excel, TALON Superflow, and uncharged IMAC Sepharose products from GE Healthcare.
Zobacz wszystko
Protokoły
This page shows how to purify histidine-tagged proteins secreted into eukaryotic cell culture supernatants using HisTrap Excel from GE Healthcare.
Jak izolować białka z ciał inkluzyjnych przy użyciu produktów Cytiva.
This page how to isolate proteins from inclusion bodies using GE Healthcare products.
This page shows how to purify histidine-tagged proteins secreted into eukaryotic cell culture supernatants using Ni Sepharose Excel from GE Healthcare.
Zobacz wszystko