Kluczowe dokumenty
GE28-9321-71
HIS Spintrap Kit
Cytiva 28-9321-71, pack of 1 kit
About This Item
Kod UNSPSC:
41106500
NACRES:
NA.56
opakowanie
pack of 1 kit
producent / nazwa handlowa
Cytiva 28-9321-71
warunki przechowywania
(0.15% Kathon CG)
(20% Ethanol)
Matryca
highly cross-linked 6% agarose
śr. rozm. cząst.
34 μm
cleaning
2-14(Ni2+-stripped medium.)
Zakres roboczy
3-12(Ni2+-stripped medium.)
pojemność
≥40 mg binding capacity (histidine-tagged protein/ml medium)(Protein binding capacity is protein-to-protein dependent.)
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
His SpinTrap is a prepacked, single-use spin column for purifying histidine-tagged proteins by immobilized metal ion affinity chromatography (IMAC).
Cechy i korzyści
  • For simple, small-scale purification of histidine-tagged* proteins and rapid expression screening.
  • Ni Sepharose High Performance in prepacked spin columns.
  • Yields up to 750 µg pure protein per column.
  • Allows direct purification of both clarified and unclarified cell lysates.
Komponenty
The kit contains:
1 pack - GE28-4013-53 - His Spin Trap
1 pack - GE11-0034-00 - His Buffer Kit
Przechowywanie i stabilność
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
SpinTrap is a trademark of Cytiva
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki
  • GE11-0034-00His Buffer Kit, Cytiva 11-0034-00Karta charakterystyki
  • GE28-4013-53His Spintrap, Cytiva 28-4013-53Karta charakterystyki
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
This page shows how to optimize purification of histidine-tagged proteins using GE Healthcare products.
Jak zoptymalizować oczyszczanie białek znakowanych histydyną przy użyciu produktów Cytiva.
This page shows troubleshooting instructions for affinity chromatography of tagged proteins using GE Healthcare products.
This page shows the characteristics of Ni Sepharose, Ni Sepharose excel, TALON Superflow, and uncharged IMAC Sepharose products from GE Healthcare.
Zobacz wszystko
Protokoły
This page describes a small-scale purification (minipreps) of histidine-tagged recombinant proteins using His SpinTrap and His SpinTrap Kit from GE Healthcare.
This page shows how to purify histidine-tagged recombinant proteins using Ni Sepharose High Performance from GE Healthcare.