Kluczowe dokumenty
GE29-0005-93
His Spintrap TALON®
Cytiva 29-0005-93
About This Item
Kod UNSPSC:
41106500
NACRES:
NA.56
ligand
TALON® Superflow Cobalt-IMAC
producent / nazwa handlowa
Cytiva 29-0005-93
opakowanie
pkg of 50 x 100 μL
objętość złoża
100 μL
Matryca
6% cross-linked agarose
wielkość cząstki
60-160 μm
cleaning
2-14(Co2+-stripped medium)
Zakres roboczy
3-12(Co2+-stripped medium)
pojemność
≤1 mg binding capacity(histidine-tagged)
≥20 mg binding capacity (histidine-tagged protein)(The binding capacity for individual proteins may vary)
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
His 7722 7773 to kolumna jednorazowego użytku do szybkiego przesiewania małych próbek białek znakowanych histydyną.
Zastosowanie
Kolumna His 7722 7773 została zaprojektowana do oczyszczania na małą skalę i badań przesiewowych białek znakowanych histydyną z oczyszczonych lizatów komórkowych. Kolumny His 7722 7773 są używane razem ze standardową mikrowirówką, a oczyszczanie trwa około 10 minut. Kolumny sprawiają, że równoległe przygotowanie kilku lub wielu lizatów komórkowych na małą skalę jest szybkie i łatwe. Wstępnie zapakowane kolumny umożliwiają wysoce powtarzalne oczyszczanie z kolumny do kolumny i wydajność, z RSD < 6%. Wyciek jonów kobaltu z podłoża 7773 Superflow jest znikomy.
Cechy i korzyści
  • Nadaje się do równoległego oczyszczania wielu próbek, takich jak badania przesiewowe.
  • Wygodna, gotowa do użycia kolumna wirująca jednorazowego użytku, zapakowana w 100 μL podłoża 7773 Superflow cobalt-IMAC (immobilized metal affinity chromatography) oferującego inną selektywność w porównaniu z podłożami naładowanymi niklem.
  • W przypadku mikrowirówki jeden cykl trwa około 10 minut.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
SpinTrap is a trademark of Cytiva
Talon is a registered trademark of Clontech
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
This page shows troubleshooting instructions for affinity chromatography of tagged proteins using GE Healthcare products.
This page shows the characteristics of Ni Sepharose, Ni Sepharose excel, TALON Superflow, and uncharged IMAC Sepharose products from GE Healthcare.
Ta strona zawiera instrukcje dotyczące rozwiązywania problemów związanych z chromatografią powinowactwa znakowanych białek przy użyciu produktów Cytiva.
Protokoły
Ta strona pokazuje, jak oczyszczać białka znakowane histydyną za pomocą TALON Superflow firmy Cytiva.
This page shows how to purify histidine-tagged proteins using TALON Superflow from GE Healthcare.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GE29-0005-934061834075394