GE28-9523-59
GST Spintrap™
Cytiva 28-9523-59
About This Item
Polecane produkty
ligand
glutathione
opakowanie
pkg of 50 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva 28-9523-59
objętość złoża
50 μL
Matryca
4% agarose
wielkość cząstki
45-165 μm
średnia średnica
90 μm
cleaning
4-13
Zakres roboczy
4-13
pojemność
>25 mg binding capacity (horse liver GST/ml medium)
≥500 μg binding capacity(recombinant glutathione S-transferase (rGST))
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Zachowuje antygenowość i funkcję białka.
- Daje do 500 μg czystego białka na kolumnę.
- Umożliwia bezpośrednie oczyszczanie zarówno sklarowanych, jak i niesklarowanych lizatów komórkowych.
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
This page shows how to purify GST-tagged proteins using GST SpinTrap from GE Healthcare.
This page shows troubleshooting methods for purification of GST-tagged proteins using GE Healthcare products.
This page describes characteristics of Glutathione Sepharose and HiTrap Benzamidine FF (high sub) media and columns from GE Healthcare.
Ta strona opisuje strategie rozwiązywania problemów w oczyszczaniu białek znakowanych GST przy użyciu produktów Cytiva.
Protokoły
This page how to remove GST tags by enzymatic cleavage using GE Healthcare products.
This page provides information about different pull-down assays for the further isolation of multiprotein complexes to identify their components with products from GE Healthcare.
Ta strona zawiera informacje o różnych testach pull-down do dalszej izolacji kompleksów wielobiałkowych w celu identyfikacji ich składników za pomocą produktów Cytiva.
Ta strona przedstawia sposób usuwania znaczników GST poprzez enzymatyczne rozszczepienie przy użyciu produktów Cytiva.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GE28-9523-59 | 4061834075257 |