GE28-9523-61
GST Buffer Kit
Cytiva 28-9523-61, pack of 1 kit
About This Item
Polecane produkty
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 1 kit
producent / nazwa handlowa
Cytiva 28-9523-61
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
GST Buffer Kit eliminuje czasochłonne przygotowywanie buforu, a tym samym umożliwia szybkie, powtarzalne i wygodne oczyszczanie. Zestaw buforowy GST może być używany w połączeniu z wieloma typami kolumn: GST SpinTrap, GST MultiTrap 96-dołkowe płytki, GST GraviTrap, GSTrap FF, GSTrap 4B i GSTrap HP.
Cechy i korzyści
- Gotowe roztwory podstawowe buforów zoptymalizowanych do oczyszczania białek znakowanych GST.
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
This page shows how to purify GST-tagged proteins using GST SpinTrap from GE Healthcare.
This page shows troubleshooting methods for purification of GST-tagged proteins using GE Healthcare products.
This page describes characteristics of Glutathione Sepharose and HiTrap Benzamidine FF (high sub) media and columns from GE Healthcare.
Protokoły
This page provides information about different pull-down assays for the further isolation of multiprotein complexes to identify their components with products from GE Healthcare.
Ta strona zawiera informacje o różnych testach pull-down do dalszej izolacji kompleksów wielobiałkowych w celu identyfikacji ich składników za pomocą produktów Cytiva.
Powiązane treści
Pull-down assays, reagents, and protocols for investigating in vitro protein-protein interactions using affinity or GST pull-down, tandem affinity purification (TAP), and co-immunoprecipitation methods.
Badanie interakcji białko-białko in vitro za pomocą testów pull-down, z wykorzystaniem metod powinowactwa, GST pull-down, TAP i koimmunoprecypitacji.
Badanie interakcji białko-białko in vitro za pomocą testów pull-down, z wykorzystaniem metod powinowactwa, GST pull-down, TAP i koimmunoprecypitacji.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GE28-9523-61 | 4061834075264 |