Kluczowe dokumenty
GE28-9365-41
HiPrep DEAE Fast Flow 16/10
Cytiva 28-9365-41
About This Item
Kod UNSPSC:
47101511
NACRES:
NA.56
ligand
diethylaminoethyl
opis
Ion Exchanger Type (value)
opakowanie
pkg of 20 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 28-9365-41
Parametry
1.5 bar (22 psi) (Over the Packed Bed During Operation)
2 ml/min - 10 ml/min flow rate
22 psi
wymiary złoża
16 mm × 100 mm
objętość złoża
20 mL
kolumna śr. wewn.
16 mm
Matryca
6% cross-linked agarose
wielkość cząstki
45-165 μm
średnia średnica
90 μm
cleaning
2-14
Zakres roboczy
2-12
przydatność
suitable for bioprocess medium
Opis ogólny
7704 DEAE FF 16/10 to słaby wymieniacz anionowy wstępnie zapakowany w DEAE Sepharose Fast Flow, gotowy do użycia do szybkiego, preparatywnego rozdzielania białek i innych biomolekuł przy użyciu chromatografii jonowymiennej (IEX).
7704 DEAE FF 16/10 to wstępnie zapakowana, gotowa do użycia kolumna do chromatografii jonowymiennej. Zapewnia szybkie, preparatywne rozdzielanie białek i innych biomolekuł.
Cechy i korzyści
  • Kolumny 7704 o pojemności 20 ml zapewniają szybką, niezawodną i powtarzalną preparatywną separację jonowymienną.
  • Dobre natężenie przepływu i wysoka pojemność.
  • Standard branżowy dla chromatografii jonowymiennej.
  • Zgodność z konfiguracjami z pojedynczą pompą i systemami chromatograficznymi, takimi jak AKTA.
  • Użyj słabego wymieniacza jonowego, jeśli selektywność silnego wymieniacza jonowego jest niewystarczająca.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Przechowywać w temperaturze od 4 do 30 °C (20% etanolu)
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Inne uwagi
Ciśnienie nad złożem upakowanym zmienia się w zależności od szeregu parametrów, takich jak charakterystyka medium chromatograficznego i zastosowane rurki kolumnowe.
Informacje prawne
HiPrep is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Ta strona pokazuje, jak przeprowadzić oczyszczanie białek błonowych znakowanych His.
This page shows how to perform a purification of His-tagged membrane proteins.
This page covers the standard ÄKTAdesign configurations for simple IEX chromatography.
This page shows volatile and non-volatile buffer suggestions for anion and cation exchange chromatography.
Zobacz wszystko
Protokoły
This page covers the use of Sepharose Fast Flow for purification of proteins.
Na tej stronie opisano zastosowanie Sepharose Fast Flow do oczyszczania białek.
This page shows how to perform column packing and preparation for ion exchange chromatography and chromatafocusing when using Tricorn or XK columns available from GE Healthcare.
This page clarifies sample preparation, buffer exchange and desalting, removal of lipoproteins, phenol red, and low molecular weight contaminants in Ion exchange chromatography.