Kluczowe dokumenty
GE17-5155-01
HiTrap® CM Fast Flow
Cytiva 17-5155-01, pack of 5 × 5 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
23151816
NACRES:
NA.56
ligand
carboxymethyl
opis
Ion Exchanger Type (value)
opakowanie
pack of 5 × 5 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-5155-01
Parametry
flow rate
<20 mL/min flow rate
42 psi
wymiary złoża
16 mm × 25 mm
objętość złoża
5 mL
kolumna śr. wewn.
16 mm
Matryca
6% cross-linked agarose
wielkość cząstki
45-165 μm
średnia średnica
90 μm
cleaning
2-14
Zakres roboczy
4-13
przydatność
suitable for bioprocess medium
Przechowywanie i stabilność
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Store at 4 to 30 °C (20% Ethanol)
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Inne uwagi
The pressure over the packed bed varies depending on a range of parameters such as the characteristics of the chromatography medium and the column tubing used.
Informacje prawne
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
This page covers the standard ÄKTAdesign configurations for simple IEX chromatography.
This page shows volatile and non-volatile buffer suggestions for anion and cation exchange chromatography.
Ta strona opisuje praktyczne problemy, które mogą prowadzić do nieidealnej separacji IEX i ich rozwiązania.
This page covers practical problems that may lead to a non-ideal IEX separation and their solutions.
Zobacz wszystko
Protokoły
This page covers the use of Sepharose Fast Flow for purification of proteins.
Na tej stronie opisano zastosowanie Sepharose Fast Flow do oczyszczania białek.
This page shows how to perform column packing and preparation for ion exchange chromatography and chromatafocusing when using Tricorn or XK columns available from GE Healthcare.
This page clarifies sample preparation, buffer exchange and desalting, removal of lipoproteins, phenol red, and low molecular weight contaminants in Ion exchange chromatography.