Kluczowe dokumenty
GE17-5056-01
HiTrap® CM Fast Flow
Cytiva 17-5056-01, pack of 5 × 1 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
23151816
NACRES:
NA.56
ligand
carboxymethyl
opis
Ion Exchanger Type (value)
opakowanie
pack of 5 × 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-5056-01
Parametry
42 psi
wymiary złoża
7 mm × 25 mm
objętość złoża
1 mL
kolumna śr. wewn.
7 mm
Matryca
6% cross-linked agarose
wielkość cząstki
45-165 μm
średnia średnica
90 μm
cleaning
2-14
Zakres roboczy
4-13
przydatność
suitable for bioprocess medium
Powiązane kategorie
Opis ogólny
HiTrap CM FF jest wstępnie zapakowany w CM Sepharose Fast Flow i jest słabym wymieniaczem kationowym do oczyszczania białek na małą skalę, a także do badań przesiewowych warunków wiązania i elucji. Q, SP, DEAE i CM Sepharose Fast Flow są oparte na wytrzymałej, 6% wysoce usieciowanej matrycy agarozowej z perełkami o dobrych właściwościach płynięcia i wysokiej zdolności obciążania. ANX Sepharose 4 Fast Flow (high sub) bazuje na 4% wysoce usieciowanej agarozie paciorkowej. Skutkuje to żywicą o większej porowatości, która jest szczególnie przydatna do oczyszczania białek o wysokiej masie cząsteczkowej.
Cechy i korzyści
  • Wygodne i przystępne cenowo rozwiązanie do szybkiej i łatwej separacji jonowymiennej w układzie pojedynczym lub szeregowym.
  • Standard branżowy dla chromatografii jonowymiennej.
  • Wysokie natężenia przepływu i dobry potencjał skalowania.
  • Użycie słabego wymieniacza jonowego, jeśli selektywność silnego wymieniacza jonowego jest niewystarczająca.
  • Przewidywalne skalowanie
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Przechowywać w temperaturze od 4 do 30 °C (20% etanolu)
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
This page covers the standard ÄKTAdesign configurations for simple IEX chromatography.
This page shows volatile and non-volatile buffer suggestions for anion and cation exchange chromatography.
Ta strona opisuje praktyczne problemy, które mogą prowadzić do nieidealnej separacji IEX i ich rozwiązania.
This page covers detailed aspects of each step in an IEX separation to improve resolution and overall performance.
Zobacz wszystko
Protokoły
This page covers the use of Sepharose Fast Flow for purification of proteins.
Na tej stronie opisano zastosowanie Sepharose Fast Flow do oczyszczania białek.
This page clarifies sample preparation, buffer exchange and desalting, removal of lipoproteins, phenol red, and low molecular weight contaminants in Ion exchange chromatography.
This page shows how to perform column packing and preparation for ion exchange chromatography and chromatafocusing when using Tricorn or XK columns available from GE Healthcare.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GE17-5056-014061837621604