GE28-4010-81
HiTrap® _HiPrep™ 1/16 in. Male Connector For Akta Design
Cytiva 28-4010-81, pack of 8 pieces
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polypropylene
Właściwości
wetted part
opakowanie
pack of 8 pieces
producent / nazwa handlowa
Cytiva 28-4010-81
Opis ogólny
Connector 1/16" male to use with ÄKTA start, ÄKTA go, ÄKTA pure, and ÄKTA avant.
Cechy i korzyści
- Fingertight
- Narrow
- For connecting HiTrap and HiPrep columns
Informacje prawne
HiPrep is a trademark of Cytiva
HiTrap is a registered trademark of Cytiva