GE17-0756-01
Glutathione Sepharose™ 4B
Cytiva 17-0756-01, pack of 10 mL
Synonim(y):
affinity chromatography resin, GST-tagged proteins purification,
About This Item
Polecane produkty
ligand
glutathione
opakowanie
pack of 10 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-0756-01
macierz
4% agarose
wielkość cząstki
45-165 μm
średnia średnica
90 μm
cleaning in place
4-13
working range
4-13
pojemność
>25 mg binding capacity (horse liver GST/ml medium)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
GST-tagged proteins and other glutathione S-transferases or glutathone-dependent proteins can be purified directly from bacterial lysates using Glutathione Sepharose™ 4B. Proteins are eluted under mild, non-denaturing conditions that preserve protein antigenicity.
Cechy i korzyści
- High capacity single step purification of recombinant glutathione S-transferase (GST) tagged proteins
- Proteins are eluted under mild, non-denaturing conditions that preserve protein antigenicity and functionality.
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
This page addresses common problems associated with the expression and growth of GST-tagged proteins using GE Healthcare products.
This page shows how to purify GST-tagged proteins using GST SpinTrap from GE Healthcare.
This page describes general considerations for purification of GST-tagged proteins using GE Healthcare products.
This page describes general considerations for purification of GST-tagged proteins using GE Healthcare products.
Protokoły
This page describes enzymatic detection of GST-tagged proteins with the GST Detection Module from GE Healthcare.
Ta strona opisuje enzymatyczną detekcję białek znakowanych GST za pomocą modułu detekcji GST firmy Cytiva.
This page shows how to purify GST-tagged proteins using Glutathione Sepharose from GE Healthcare.
Na tej stronie przedstawiono sposób oczyszczania białek znakowanych GST przy użyciu sefarozy glutationowej firmy Cytiva.