GE28-9523-60
GST GraviTrap™
Cytiva 28-9523-60
About This Item
Polecane produkty
ligand
glutathione
opakowanie
pkg of 10 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva 28-9523-60
objętość złoża
2 mL
kolumna śr. wewn.
15 mm
macierz
4% agarose
wielkość cząstki
45-165 μm
średnia średnica
90 μm
cleaning
4-13
working range
4-13
pojemność
≥20 mg binding capacity(recombinant glutathione S-transferase (rGST))
>25 mg binding capacity (horse liver GST/ml medium)
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Convenient, prepacked gravity-fLow columns.
- Allows direct purification of both clarified and unclarified cell lysates.
- Yields up to 20 mg of pure Proteins per column.
- Yields up to 20 mg of pure Proteins per column
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
This page shows troubleshooting methods for purification of GST-tagged proteins using GE Healthcare products.
This page describes characteristics of Glutathione Sepharose and HiTrap Benzamidine FF (high sub) media and columns from GE Healthcare.
Ta strona opisuje strategie rozwiązywania problemów w oczyszczaniu białek znakowanych GST przy użyciu produktów Cytiva.
This page describes troubleshooting strategies in purification of GST-tagged proteins using GE Healthcare products.
Protokoły
Zapoznaj się z kluczowymi cechami różnych nośników do chromatografii Glutathione Sepharose® i wybierz odpowiedni format do oczyszczania białek znakowanych GST.
Characteristics of Glutathione Sepharose® Products