Kluczowe dokumenty
GE17-5282-02
GSTrap High Performance
Cytiva 17-5282-02, pack of 5 × 5 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
23151817
NACRES:
NA.56
ligand
glutathione
opakowanie
pack of 5 × 5 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-5282-02
Parametry
<20 mL/min flow rate
42 psi (H2O at room temperature.)
wymiary złoża
16 mm × 25 mm
objętość złoża
5 mL
kolumna śr. wewn.
16 mm
Matryca
highly cross-linked 6% agarose
śr. rozm. cząst.
34 μm
cleaning
3-12
Zakres roboczy
3-12
pojemność
>7 mg/mL binding capacity (medium)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ciśnienie nad złożem upakowanym zmienia się w zależności od szeregu parametrów, takich jak charakterystyka medium chromatograficznego i zastosowane rurki kolumnowe.
Kolumny 7703 HP są wstępnie wypełnione podłożem Glutathione 812 High Performance i zapewniają wysokorozdzielcze, jednoetapowe oczyszczanie białek znakowanych S-transferazą glutationową (GST).
Kolumny 7703 HP o pojemności 1 ml i 5 ml są wstępnie wypełnione podłożem Glutathione 812 High Performance, co zapewnia wysoką rozdzielczość oczyszczania, a tym samym bardziej skoncentrowaną próbkę. Białka znakowane GST są oczyszczane ze wstępnie obrobionych lizatów bakteryjnych za pomocą chromatografii powinowactwa przy użyciu unieruchomionego glutationu, takiego jak Glutathione 812 High Performance. Białka znakowane GST są wiązane z podłożem powinowactwa, a zanieczyszczenia są usuwane przez przemywanie buforem wiążącym.
Białka znakowane GST są eluowane w łagodnych, niedenaturujących warunkach przy użyciu zredukowanego glutationu. Proces oczyszczania zachowuje antygenowość i funkcję białka. W razie potrzeby, odcięcie białka od GST można osiągnąć przy użyciu proteazy specyficznej dla miejsca, której sekwencja rozpoznawania znajduje się bezpośrednio przed miejscem wielokrotnego klonowania na plazmidach pGEX. Białka znakowane GST mogą być wykrywane przy użyciu metod kolorymetrycznych lub immunologicznych.
Cechy i korzyści
  • Oczyszczanie białek znakowanych GST w wysokiej rozdzielczości.
  • Łagodne warunki elucji zachowujące antygenowość i funkcję białka.
  • Szybkie, jednoetapowe oczyszczanie.
  • Łatwy w użyciu ze strzykawką, pompą lub systemem chromatograficznym.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Przechowywać w temperaturze od 4 do 30 °C (20% etanolu)
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Inne uwagi
Ciśnienie nad złożem upakowanym zmienia się w zależności od szeregu parametrów, takich jak charakterystyka medium chromatograficznego i zastosowane rurki kolumnowe.
Informacje prawne
GSTrap is a trademark of Cytiva
Sepharose is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
This page shows how to cleave and purify GST-tagged proteins bound to GSTrap from GE Healthcare.
This page shows how to cleave and purify GST-tagged proteins eluted from GSTrap from GE Healthcare.
This page shows troubleshooting methods for purification of GST-tagged proteins using GE Healthcare products.
This page describes characteristics of Glutathione Sepharose and HiTrap Benzamidine FF (high sub) media and columns from GE Healthcare.
Zobacz wszystko
Protokoły
This page describes how to purify GST-tagged proteins using GST HiTrap 1 ml and 5 ml columns: GSTrap 4B, GSTrap FF and GSTrap HP from GE Healthcare.
This page shows how to purify GST-tagged proteins using GSTrap HP, GSTrap FF and GSTrap 4B columns from GE Healthcare.
Zapoznaj się z kluczowymi cechami różnych nośników do chromatografii Glutathione Sepharose® i wybierz odpowiedni format do oczyszczania białek znakowanych GST.
Characteristics of Glutathione Sepharose® Products