GE29-0486-09
GSTrap™ 4B
Cytiva 29-0486-09, pack of 1 mL
About This Item
Polecane produkty
ligand
glutathione
opakowanie
pack of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 29-0486-09
dostępność
not available in North America
Parametry
42 psi (H2O at 25°C)
wymiary złoża
7 mm × 25 mm
objętość złoża
1 mL
kolumna śr. wewn.
7 mm
macierz
4% agarose
wielkość cząstki
45-165 μm
średnia średnica
90 μm
cleaning
4-13
working range
4-13
pojemność
>25 mg binding capacity (horse liver GST/ml medium)(H2O at 25°C)
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- High binding capacity.
- Mild elution conditions preserving protein antigenicity and function.
- Easy one-step purifications of Glutathione S-Transferase (GST) tagged proteins resulting in high purity.
- GSTrap 4B are designed to be used with a syringe, pump, or chromatography system, such as AKTA design.
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
This page shows how to cleave and purify GST-tagged proteins bound to GSTrap from GE Healthcare.
This page shows how to cleave and purify GST-tagged proteins eluted from GSTrap from GE Healthcare.
This page shows troubleshooting methods for purification of GST-tagged proteins using GE Healthcare products.
This page describes characteristics of Glutathione Sepharose and HiTrap Benzamidine FF (high sub) media and columns from GE Healthcare.
Protokoły
This page shows how to purify GST-tagged proteins using GSTrap HP, GSTrap FF and GSTrap 4B columns from GE Healthcare.
Characteristics of Glutathione Sepharose® Products
Zapoznaj się z kluczowymi cechami różnych nośników do chromatografii Glutathione Sepharose® i wybierz odpowiedni format do oczyszczania białek znakowanych GST.