Kluczowe dokumenty
GE28-4017-47
GSTrap 4B
Cytiva 28-4017-47, pack of 1 × 5 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
23151816
NACRES:
NA.56
ligand
glutathione
opakowanie
pack of 1 × 5 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 28-4017-47
Parametry
42 psi (H2O at 25°C)
wymiary złoża
16 mm × 25 mm
objętość złoża
5 mL
kolumna śr. wewn.
16 mm
Matryca
4% agarose
wielkość cząstki
45-165 μm
średnia średnica
90 μm
cleaning
4-13
Zakres roboczy
4-13
pojemność
>25 mg binding capacity (horse liver GST/ml medium)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ciśnienie nad złożem upakowanym zmienia się w zależności od szeregu parametrów, takich jak charakterystyka medium chromatograficznego i zastosowane rurki kolumnowe.
Kolumny 7703 4B to wstępnie zapakowane kolumny Glutathione 812 4B do wygodnego, jednoetapowego oczyszczania białek znakowanych S-transferazą glutationową (GST) o wysokiej wydajności.
Zastosowanie
GST, patrz sekcja dotycząca informacji licencyjnych w naszym regulaminie, znakowane białka mogą być oczyszczane bezpośrednio ze wstępnie traktowanych lizatów bakteryjnych przy użyciu 7703 4B. Białka znakowane GST są eluowane w łagodnych, niedenaturujących warunkach przy użyciu zredukowanego glutationu. Proces oczyszczania zachowuje antygenowość i funkcję białka. W razie potrzeby rozszczepienie białka od GST można osiągnąć przy użyciu proteazy specyficznej dla miejsca, której sekwencja rozpoznawania znajduje się bezpośrednio przed miejscem wielokrotnego klonowania na plazmidach pGEX. Białka znakowane GST mogą być wykrywane przy użyciu metod kolorymetrycznych lub immunologicznych. Podłoże, Glutathione 812 4B, jest również dostępne w pakietach laboratoryjnych i jest dobrym wyborem do zwiększania skali. Kolumny mogą być obsługiwane za pomocą strzykawki, pompy perystaltycznej lub systemu chromatografii cieczowej, takiego jak 6259 Design lub 2008 System.
Cechy i korzyści
  • Wysoka zdolność wiązania.
  • Łagodne warunki elucji zachowujące antygenowość i funkcję białek.
  • Łatwe jednoetapowe oczyszczanie białek znakowanych S-transferazą glutationową (GST), zapewniające wysoką czystość.
  • 7703 4B są przeznaczone do stosowania ze strzykawką, pompą lub systemem chromatograficznym, takim jak 6259.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Przechowywać w temperaturze od 4 do 30 °C (20% etanolu)
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Inne uwagi
Ciśnienie nad złożem upakowanym zmienia się w zależności od szeregu parametrów, takich jak charakterystyka medium chromatograficznego i zastosowane rurki kolumnowe.
Informacje prawne
FPLC is a trademark of Cytiva
GSTrap is a trademark of Cytiva
Sepharose is a trademark of Cytiva
ÄKTA is a registered trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
This page shows how to cleave and purify GST-tagged proteins eluted from GSTrap from GE Healthcare.
This page shows troubleshooting methods for purification of GST-tagged proteins using GE Healthcare products.
This page describes characteristics of Glutathione Sepharose and HiTrap Benzamidine FF (high sub) media and columns from GE Healthcare.
Ta strona opisuje strategie rozwiązywania problemów w oczyszczaniu białek znakowanych GST przy użyciu produktów Cytiva.
Zobacz wszystko
Protokoły
This page shows how to purify GST-tagged proteins using GSTrap HP, GSTrap FF and GSTrap 4B columns from GE Healthcare.
Zapoznaj się z kluczowymi cechami różnych nośników do chromatografii Glutathione Sepharose® i wybierz odpowiedni format do oczyszczania białek znakowanych GST.
Characteristics of Glutathione Sepharose® Products
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GE28-4017-474061837623011