GE27-4570-01
GST Bulk Kit
Cytiva 27-4570-01, pack of 1 kit
About This Item
Polecane produkty
opakowanie
pack of 1 kit
producent / nazwa handlowa
Cytiva 27-4570-01
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Do szybkiego oczyszczania białek znakowanych GST przy użyciu kolumn z przepływem grawitacyjnym lub przy użyciu oczyszczania wsadowego o wysokiej specyficzności.
- Zachowuje antygenowość i funkcję białka.
- Daje do 50 mg czystego białka.
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Ta strona opisuje strategie rozwiązywania problemów w oczyszczaniu białek znakowanych GST przy użyciu produktów Cytiva.
This page describes troubleshooting strategies in purification of GST-tagged proteins using GE Healthcare products.
Protokoły
This page provides information about different pull-down assays for the further isolation of multiprotein complexes to identify their components with products from GE Healthcare.
Ta strona zawiera informacje o różnych testach pull-down do dalszej izolacji kompleksów wielobiałkowych w celu identyfikacji ich składników za pomocą produktów Cytiva.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GE27-4570-01 | 4061834074243 |